(±)-2-Metyl-1-pentanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 2-Methylamyl alcohol, 2-Methyl-1-pentanol, 2-Propylpropanol
M0192-25ML M0192-500ML
TCIAM0192-25MLEA 335 SEK
TCIAM0192-25ML TCIAM0192-500ML
(±)-2-Metyl-1-pentanol ≥98.0%
(±)-2-Metyl-1-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Kokpunkt: 148°C
Smältpunkt: 0
Flampunkt: 41°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004745
CAS nummer: 105-30-6
EINECS: 203-285-1
UN: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e9e676c4a34828fe2fd46a3d9c0a280ff39d08f&vid=3e9e676c4a34828fe2fd46a3d9c0a280ff39d08f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %