6-Methyl-2-pyridone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
2-Hydroxy-6-methylpyridine, 6-Methylpyridin-2-ol, 6-Methylpyridin-2(1H)-one
H0942-25G
H0942-5G
TCIAH0942-25GEA
1225
SEK
TCIAH0942-25G
TCIAH0942-5G
6-Methyl-2-pyridone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Methyl-2-pyridone
Formel:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Kokpunkt: 283 - 284 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 159…160 °C Densitet: 1,13 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006279 CAS nummer: 3279-76-3 EINECS: 221-919-5 |
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 158.0 to 162.0 deg-C |