2-Fluoro-6-methylpyridine ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 2-Fluoro-6-picoline
F0520-1G F0520-5G
TCIAF0520-1GEA 230 SEK
TCIAF0520-1G TCIAF0520-5G
2-Fluoro-6-methylpyridine ≥95.0%
2-Fluoro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₆FN
Kokpunkt: 142°C
Flampunkt: 66°C
MDL Number: MFCD00041226
CAS nummer: 407-22-7
EINECS: 206-980-8
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04acec02b9963aff6f5e4f684da26e82b82ff1df&vid=04acec02b9963aff6f5e4f684da26e82b82ff1df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %