2-Fluoro-5-methylpyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Fluoro-5-picoline
F0581-1G F0581-5G
TCIAF0581-1GEA 215 SEK
TCIAF0581-1G TCIAF0581-5G
2-Fluoro-5-methylpyridine ≥98.0%
2-Fluoro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Kokpunkt: 155°C
Densitet: 1,077 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 48°C
MDL Number: MFCD00041225
CAS nummer: 2369-19-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2750b69cc8cad2fe929ef187b25c89b76074472b&vid=2750b69cc8cad2fe929ef187b25c89b76074472b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %