2-Ethyl-3-methylpyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Varning
|
E0361-25ML
E0361-5ML
TCIAE0361-25MLEA
655
SEK
TCIAE0361-25ML
TCIAE0361-5ML
2-Ethyl-3-methylpyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Ethyl-3-methylpyrazine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Kokpunkt: 70°C Densitet: 0,99 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 57°C |
MDL Number:
MFCD00006150 CAS nummer: 15707-23-0 EINECS: 239-799-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |