2-Ethyl-1-hexene ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
E0124-10ML
E0124-25ML
TCIAE0124-10MLEA
1425
SEK
TCIAE0124-10ML
TCIAE0124-25ML
2-Ethyl-1-hexene ≥95.0%
2-Ethyl-1-hexene
Formel:
C₈H₁₆ MW: 112.22 g/mol Kokpunkt: 120°C Smältpunkt: -109 |
MDL Number:
MFCD00027242 CAS nummer: 1632-16-2 EINECS: 216-636-9 UN: 3295 ADR: 3 II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |