(±)-2-etyl-1-Hexanol ≥99.5%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Ethylhexan-1-ol
E0122-25ML E0122-500ML
TCIAE0122-25MLEA 215 SEK
TCIAE0122-25ML TCIAE0122-500ML
(±)-2-etyl-1-Hexanol ≥99.5%
(±)-2-etyl-1-Hexanol
Formel: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Kokpunkt: 187°C
Smältpunkt: –76 °C
Densitet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 78°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004746
CAS nummer: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Index: 14,03808
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c571ec93bf72509caaa59a0d8afae06060d631&vid=e6c571ec93bf72509caaa59a0d8afae06060d631&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %