2-Chloropyrazine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Chloropyrazine
C1093-25G C1093-5G
TCIAC1093-25GEA 575 SEK
TCIAC1093-25G TCIAC1093-5G
2-Chloropyrazine ≥98.0%
2-Chloropyrazine
Formel: C₄H₃ClN₂
MW: 114,53 g/mol
Kokpunkt: 93°C
Densitet: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 57°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006124
CAS nummer: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae26bbe8734fa62cc38c351b86f107f147b4fbf9&vid=ae26bbe8734fa62cc38c351b86f107f147b4fbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %