2-Chloroheptane ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
2-Heptyl chloride
C0852-25ML
C0852-5ML
TCIAC0852-25MLEA
3075
SEK
TCIAC0852-25ML
TCIAC0852-5ML
2-Chloroheptane ≥97.0%
2-Chloroheptane
Formel:
C₇H₁₅Cl Kokpunkt: 146°C |
MDL Number:
MFCD00039353 CAS nummer: 1001-89-4 EINECS: 213-683-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |