2-Chloro-5-fluoropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C2270-1G
C2270-5G
TCIAC2270-1GEA
245
SEK
TCIAC2270-1G
TCIAC2270-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine ≥98.0%
2-Chloro-5-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃ClFN Kokpunkt: 74°C Flampunkt: 42°C |
MDL Number:
MFCD03095332 CAS nummer: 31301-51-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |