2-Bromopyrimidine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B2832-25G B2832-5G
TCIAB2832-25GEA 2450 SEK
TCIAB2832-25G TCIAB2832-5G
2-Bromopyrimidine ≥98.0%
2-Bromopyrimidine
Formel: C₄H₃BrN₂
MW: 158,99 g/mol
Kokpunkt: 62 - 64 °C (1,5 -rr)
Smältpunkt: 56…57,5 °C
Densitet: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00014601
CAS nummer: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1a9a661c7816e03aa0f4535fdf5e9427eb2f084&vid=b1a9a661c7816e03aa0f4535fdf5e9427eb2f084&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 58.0 deg-C