2-Bromo-5-fluoropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B2799-25G
B2799-5G
TCIAB2799-25GEA
3075
SEK
TCIAB2799-25G
TCIAB2799-5G
2-Bromo-5-fluoropyridine ≥98.0%
2-Bromo-5-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃BrFN Kokpunkt: 83°C |
MDL Number:
MFCD00234011 CAS nummer: 41404-58-4 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |