(±)-2-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
2-Aminobutan-1-ol
A0684-25G
A0684-500G
TCIAA0684-25GEA
215
SEK
TCIAA0684-25G
TCIAA0684-500G
(±)-2-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-2-Aminobutan-1-ol
Formel:
C₄H₁₁NO MW: 89,14 g/mol Kokpunkt: 180°C Smältpunkt: –2 °C Densitet: 0,944 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 84°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008095 CAS nummer: 96-20-8 EINECS: 202-488-2 UN: 3267 ADR: 8,III Merck Index: 14,00427 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |