2,7-Dihydroxynaphthalene ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
D0594-25G D0594-500G D0594-100G
TCIAD0594-25GEA 335 SEK
TCIAD0594-25G TCIAD0594-500G TCIAD0594-100G
2,7-Dihydroxynaphthalene ≥99.0%
2,7-Dihydroxynaphthalene
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Kokpunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 185 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004085
CAS nummer: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8374b746307ca163aee6b979346836218201e4e7&vid=8374b746307ca163aee6b979346836218201e4e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %