2,6-Dihydroxynaphthalene ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Naphthalene-2,6-diol
D0956-25G D0956-5G
TCIAD0956-25GEA 2900 SEK
TCIAD0956-25G TCIAD0956-5G
2,6-Dihydroxynaphthalene ≥95.0%
2,6-Dihydroxynaphthalene
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Kokpunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 220 °C
Densitet: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004082
CAS nummer: 581-43-1
EINECS: 209-465-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6949915e813308448f2b8b2397d06d507770656e&vid=6949915e813308448f2b8b2397d06d507770656e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %