2,6-Dichlorobenzoyl chloride ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
D2064-25G D2064-500G D2064-100G
TCIAD2064-25GEA 765 SEK
TCIAD2064-25G TCIAD2064-500G TCIAD2064-100G
2,6-Dichlorobenzoyl chloride ≥98.0%
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Kokpunkt: 127°C
Smältpunkt: 18 °C
Densitet: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 147°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000662
CAS nummer: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4feb89aaa3979701564b7d4b733941aec51a03ba&vid=4feb89aaa3979701564b7d4b733941aec51a03ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %