2,5-Dimethylindole ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
2,5-Dimethyl-1H-indole
D3698-1G
D3698-5G
TCIAD3698-1GEA
685
SEK
TCIAD3698-1G
TCIAD3698-5G
2,5-Dimethylindole ≥97.0%
2,5-Dimethylindole
Formel:
C₁₀H₁₁N MW: 145,2 g/mol Kokpunkt: 282 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 116 °C Densitet: 1,08 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005621 CAS nummer: 1196-79-8 EINECS: 214-816-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Brown to Dark purple powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 113.0 to 117.0 deg-C |