2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2,5-Dimethylhexa-1,5-diene
D0734-25ML D0734-5ML
TCIAD0734-25MLEA 2050 SEK
TCIAD0734-25ML TCIAD0734-5ML
2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene ≥98.0%
2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene
Formel: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Kokpunkt: 116°C
Smältpunkt: –75,6 °C
Densitet: 0,743 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 10°C
MDL Number: MFCD00008602
CAS nummer: 627-58-7
EINECS: 211-003-3
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=451ef518ea3504bc637429fdac5ef05953fa8913&vid=451ef518ea3504bc637429fdac5ef05953fa8913&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %