2,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
D3406-25G
D3406-5G
TCIAD3406-25GEA
1500
SEK
TCIAD3406-25G
TCIAD3406-5G
2,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Difluorobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₃ClF₂O MW: 176,55 g/mol Kokpunkt: 93°C Densitet: 1,42 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 59°C |
MDL Number:
MFCD00009929 CAS nummer: 35730-09-7 EINECS: 252-701-8 UN: 2920 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |