2,4-Dimethyl-3-pentanol ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2,4-Dimethylpentan-3-ol
D2387-25ML D2387-500ML
TCIAD2387-25MLEA 215 SEK
TCIAD2387-25ML TCIAD2387-500ML
2,4-Dimethyl-3-pentanol ≥99.0%
2,4-Dimethyl-3-pentanol
Formel: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Kokpunkt: 136°C
Smältpunkt: –70 °C
Densitet: 0,8445 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 37°C
MDL Number: MFCD00008921
CAS nummer: 600-36-2
EINECS: 209-993-7
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef40bed8857a93b8c958c9ed17ad9e83038017e6&vid=ef40bed8857a93b8c958c9ed17ad9e83038017e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %