2,4,5-Trifluorobenzaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
T2319-1G T2319-5G
TCIAT2319-1GEA 295 SEK
TCIAT2319-1G TCIAT2319-5G
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde ≥98.0%
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Kokpunkt: 174 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,408 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 59°C
MDL Number: MFCD00061196
CAS nummer: 165047-24-5
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc437366df19aae8f54199a250fff23d441ee30c&vid=bc437366df19aae8f54199a250fff23d441ee30c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %