2,3-Difluoropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
D3892-1G D3892-5G
TCIAD3892-1GEA 965 SEK
TCIAD3892-1G TCIAD3892-5G
2,3-Difluoropyridine ≥98.0%
2,3-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Kokpunkt: 126°C
Flampunkt: 31°C
MDL Number: MFCD04114143
CAS nummer: 1513-66-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93b916641e56415bfbfb7bcb50fb15dad20b70f9&vid=93b916641e56415bfbfb7bcb50fb15dad20b70f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %