2,2-Difluoroethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D4128-5G D4128-25G
TCIAD4128-5GEA 255 SEK
TCIAD4128-5G TCIAD4128-25G
2,2-Difluoroethanol ≥98.0%
2,2-Difluoroethanol
Formel: C₂H₄F₂O
MW: 82,05 g/mol
Kokpunkt: 96°C
Smältpunkt: –28,2 °C
Densitet: 1,296 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042248
CAS nummer: 359-13-7
UN: 1987
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10ac6dc447282caea9bb1ee4084dfabba822b20a&vid=10ac6dc447282caea9bb1ee4084dfabba822b20a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %