1-Methylpyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: N-Methylpyrrolidine
M0415-25ML M0415-500ML M0415-100ML
TCIAM0415-25MLEA 230 SEK
TCIAM0415-25ML TCIAM0415-500ML TCIAM0415-100ML
1-Methylpyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Methylpyrrolidine
Formel: C₅H₁₁N
MW: 85.15 g/mol
Kokpunkt: 80
Smältpunkt: -76
Flampunkt: 3°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003173
CAS nummer: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=415e86e1258b3058d9e0c924d7e8621be209b16c&vid=415e86e1258b3058d9e0c924d7e8621be209b16c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %