p-cymen ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Methylcumene, 4-Isopropyltoluene
C0513-25ML C0513-500ML
TCIAC0513-25MLEA 215 SEK
TCIAC0513-25ML TCIAC0513-500ML
p-cymen ≥95.0%
p-cymen
Formel: C₁₀H₁₄
Kokpunkt: 176°C
Densitet: 0,8573 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 52°C
MDL Number: MFCD00008893
CAS nummer: 99-87-6
EINECS: 202-796-7
UN: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28424df2791676891ccbec04b9953a1c10f1f481&vid=28424df2791676891ccbec04b9953a1c10f1f481&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %