1-Methoxynaphthalene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Methyl 1-naphthyl ether
M0116-25G M0116-500G
TCIAM0116-25GEA 255 SEK
TCIAM0116-25G TCIAM0116-500G
1-Methoxynaphthalene ≥98.0%
1-Methoxynaphthalene
Formel: C₁₁H₁₀O
MW: 158,2 g/mol
Kokpunkt: 271°C
Smältpunkt: 6°C
Densitet: 1,09 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003924
CAS nummer: 2216-69-5
EINECS: 218-696-1
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8096099352a13a8ced925d6aaafd87f6941786ec&vid=8096099352a13a8ced925d6aaafd87f6941786ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %