4-Methoxythiophenol ≥96.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: p-Methoxythiophenol, 4-Mercaptoanisol, 1-Methoxy-4-mercaptobenzene, 4-Methoxybenzenethiol, 4-Methoxybenzene-1-thiol, 4-Methoxyphenyl mercaptan
M1333-25G M1333-5G
TCIAM1333-25GEA 1675 SEK
TCIAM1333-25G TCIAM1333-5G
4-Methoxythiophenol ≥96.0%
4-Methoxythiophenol
Formel: C₇H₈OS
Kokpunkt: 227°C
Smältpunkt: 42 °C
Densitet: 1,1397 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 96°C
MDL Number: MFCD00004849
CAS nummer: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd835acf17714a69d121bbe4f221c5df4c91fc1d&vid=fd835acf17714a69d121bbe4f221c5df4c91fc1d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %