3-Toluenethiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Fara
|
T0289-25G
T0289-5G
TCIAT0289-25GEA
1925
SEK
TCIAT0289-25G
TCIAT0289-5G
3-Toluenethiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Toluenethiol
Formel:
C₇H₈S Kokpunkt: 195°C Densitet: 1,06251 g/cm³ (0 °C) Flampunkt: 73°C |
MDL Number:
MFCD00004843 CAS nummer: 108-40-7 EINECS: 203-578-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,09325 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |