p-Tolyl isothiocyanate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 4-Methylphenyl isothiocyanate
I0393-25G I0393-5G
TCIAI0393-25GEA 1825 SEK
TCIAI0393-25G TCIAI0393-5G
p-Tolyl isothiocyanate ≥98.0%
p-Tolyl isothiocyanate
Formel: C₈H₇NS
Kokpunkt: 237 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 27…30 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004813
CAS nummer: 622-59-3
EINECS: 210-745-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=261533ecfc597615fa4045dc9ab672f73e2f8a99&vid=261533ecfc597615fa4045dc9ab672f73e2f8a99&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %