m-Tolyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
I0459-25G I0459-5G
TCIAI0459-25GEA 2225 SEK
TCIAI0459-25G TCIAI0459-5G
m-Tolyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
m-Tolyl isothiocyanate
Formel: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Kokpunkt: 240°C
Smältpunkt: –20 °C
Densitet: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 105°C
MDL Number: MFCD00004807
CAS nummer: 621-30-7
EINECS: 210-677-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7489762be8960b3565ee0b97ade88f21924d1540&vid=7489762be8960b3565ee0b97ade88f21924d1540&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %