4-Methoxyphenyl isocyanate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
1-Isocyanato-4-methoxybenzene
I0440-25G
I0440-5G
TCIAI0440-25GEA
1775
SEK
TCIAI0440-25G
TCIAI0440-5G
4-Methoxyphenyl isocyanate ≥98.0%
4-Methoxyphenyl isocyanate
Formel:
C₈H₇NO₂ MW: 149,15 g/mol Kokpunkt: 133°C Densitet: 1,1559 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 98°C |
MDL Number:
MFCD00002026 CAS nummer: 5416-93-3 EINECS: 226-513-1 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |