4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
T2403-25G T2403-5G
TCIAT2403-25GEA 2350 SEK
TCIAT2403-25G TCIAT2403-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥98.0%
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Formel: C₈H₄F₃NO
Kokpunkt: 59°C
Smältpunkt: 58…59 °C
Densitet: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 69°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00002028
CAS nummer: 1548-13-6
EINECS: 216-284-6
UN: 2285
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8636c1520dc8fe40127205a8d7c695b4afeb70d&vid=c8636c1520dc8fe40127205a8d7c695b4afeb70d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %