m-Tolyl isocyanate ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
3-Methylphenyl isocyanate
T0721-25ML
T0721-500ML
TCIAT0721-25MLEA
470
SEK
TCIAT0721-25ML
TCIAT0721-500ML
m-Tolyl isocyanate ≥99.0%
m-Tolyl isocyanate
Formel:
C₈H₇NO MW: 133,15 g/mol Kokpunkt: 96°C Smältpunkt: 195…198 °C Densitet: 1,033 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 65°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00002021 CAS nummer: 621-29-4 EINECS: 210-676-0 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |