1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
T2588-25G
T2588-5G
TCIAT2588-25GEA
2375
SEK
TCIAT2588-25G
TCIAT2588-5G
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane ≥98.0%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Formel:
C₃H₄F₃I Kokpunkt: 90°C |
MDL Number:
MFCD00038531 CAS nummer: 460-37-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |