3-Hexyn-1-ol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Hex-3-yn-1-ol
H0460-25ML H0460-5ML
TCIAH0460-25MLEA 12600 SEK
TCIAH0460-25ML TCIAH0460-5ML
3-Hexyn-1-ol ≥97.0%
3-Hexyn-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Kokpunkt: 161°C
Smältpunkt: 42 °C
Densitet: 0,902 g/cm³ (14 °C)
Flampunkt: 64°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002957
CAS nummer: 1002-28-4
EINECS: 213-685-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e3e87241988608641a7f88b3b3bf2bbe44a890&vid=d4e3e87241988608641a7f88b3b3bf2bbe44a890&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %