4-Fluorophenyl isocyanate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
I0339-25G
I0339-5G
TCIAI0339-25GEA
1650
SEK
TCIAI0339-25G
TCIAI0339-5G
4-Fluorophenyl isocyanate ≥98.0%
4-Fluorophenyl isocyanate
Formel:
C₇H₄FNO Kokpunkt: 68°C Densitet: 1,206 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 53°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00002023 CAS nummer: 1195-45-5 EINECS: 214-799-0 UN: 2478 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |