5-Fluoro-o-cresol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
F0632-1G F0632-5G
TCIAF0632-1GEA 365 SEK
TCIAF0632-1G TCIAF0632-5G
5-Fluoro-o-cresol ≥98.0%
5-Fluoro-o-cresol
Formel: C₇H₇FO
Kokpunkt: 66°C
MDL Number: MFCD00673009
CAS nummer: 452-85-7
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94f6f104ab201a1567e4d2a68dc277e594674ea1&vid=94f6f104ab201a1567e4d2a68dc277e594674ea1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %