4'-Methylacetophenone ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
M0135-25ML M0135-500ML
TCIAM0135-25MLEA 215 SEK
TCIAM0135-25ML TCIAM0135-500ML
4'-Methylacetophenone ≥95.0%
4'-Methylacetophenone
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokpunkt: 226°C
Smältpunkt: 28 °C
Densitet: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 92°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008751
CAS nummer: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1a43acb52af65f8e0c9f2ad48973bcfa2a6bd64&vid=e1a43acb52af65f8e0c9f2ad48973bcfa2a6bd64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %