4'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
T1784-1G
T1784-25G
T1784-5G
TCIAT1784-1GEA
230
SEK
TCIAT1784-1G
TCIAT1784-25G
TCIAT1784-5G
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0%
Formel:
C₉H₇F₃O Kokpunkt: 80°C Smältpunkt: 26…29 °C Densitet: 0,924 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000401 CAS nummer: 709-63-7 EINECS: 211-913-0 |