3'-Fluoroacetophenone ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
F0262-25G
F0262-5G
TCIAF0262-25GEA
1350
SEK
TCIAF0262-25G
TCIAF0262-5G
3'-Fluoroacetophenone ≥97.0%
3'-Fluoroacetophenone
Formel:
C₈H₇FO Kokpunkt: 81°C Smältpunkt: –3 °C Densitet: 1,12 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 80°C |
MDL Number:
MFCD00000338 CAS nummer: 455-36-7 EINECS: 207-245-4 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |