2'-Methoxyacetophenone ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone
M1445-25G M1445-250G
TCIAM1445-25GEA 1050 SEK
TCIAM1445-25G TCIAM1445-250G
2'-Methoxyacetophenone ≥97.0%
2'-Methoxyacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokpunkt: 131 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 108°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008725
CAS nummer: 579-74-8
EINECS: 209-446-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab78d9d1724f31d809047731b64bab1745d0652d&vid=ab78d9d1724f31d809047731b64bab1745d0652d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %