2',4',5'-Trifluoroacetophenone ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 2,4,5-Trifluoroacetophenone
T2758-1G T2758-5G
TCIAT2758-1GEA 215 SEK
TCIAT2758-1G TCIAT2758-5G
2',4',5'-Trifluoroacetophenone ≥97.0%
2',4',5'-Trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₅F₃O
MW: 174.12 g/mol
Kokpunkt: 76
Densitet: 1.38
Flampunkt: 71°C
MDL Number: MFCD00061193
CAS nummer: 129322-83-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83e423a792715128b9e65f3fe5d35ca77a0d45c8&vid=83e423a792715128b9e65f3fe5d35ca77a0d45c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %