1-Chlorotridecane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
C2213-25G
C2213-5G
TCIAC2213-25GEA
8700
SEK
TCIAC2213-25G
TCIAC2213-5G
1-Chlorotridecane ≥98.0%
1-Chlorotridecane
Formel:
C₁₃H₂₇Cl MW: 218,81 g/mol Kokpunkt: 126°C |
CAS nummer:
822-13-9 EINECS: 212-488-4 UN: 3082 ADR: 9,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |