(2-Methoxyethoxy)methyl chloride ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
M0680-25ML M0680-500ML
TCIAM0680-25MLEA 1025 SEK
TCIAM0680-25ML TCIAM0680-500ML
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride ≥95.0%
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride
Formel: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Kokpunkt: 50 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,094 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 54°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000888
CAS nummer: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1841546d043305395ff537b4d9725b7d0cdbd9c&vid=d1841546d043305395ff537b4d9725b7d0cdbd9c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Bis chloromethyl ether (GC) max. 1.0 %