4-Kloro-o-kresol ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 4-Kloro-2-metyl fenol
C0152-25G C0152-500G
TCIAC0152-25GEA 390 SEK
TCIAC0152-25G TCIAC0152-500G
4-Kloro-o-kresol ≥90.0%
4-Kloro-o-kresol
Formel: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Kokpunkt: 224 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 46…47 °C
Flampunkt: 78 °C
MDL Number: MFCD00002321
CAS nummer: 1570-64-5
EINECS: 216-381-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98aefc05bc5bbde31fa79ca537cb08504896671c&vid=98aefc05bc5bbde31fa79ca537cb08504896671c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %