4'-Chloroacetophenone ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
p-Chloroacetophenone
C0033-25G
C0033-500G
C0033-100G
TCIAC0033-25GEA
215
SEK
TCIAC0033-25G
TCIAC0033-500G
TCIAC0033-100G
4'-Chloroacetophenone ≥97.0%
4'-Chloroacetophenone
Formel:
C₈H₇ClO MW: 154,6 g/mol Kokpunkt: 232 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 18…20 °C Densitet: 1,1952 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 118°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000624 CAS nummer: 99-91-2 EINECS: 202-800-7 UN: 3416 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,02116 |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |