5-Chloro-o-cresol ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
C1723-1G C1723-5G
TCIAC1723-1GEA 230 SEK
TCIAC1723-1G TCIAC1723-5G
5-Chloro-o-cresol ≥97.0%
5-Chloro-o-cresol
Formel: C₇H₇ClO
Kokpunkt: 225 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 75…76 °C
MDL Number: MFCD00060672
CAS nummer: 5306-98-9
EINECS: 226-160-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a439ae8d4333e75787973c643f79f3acae02f147&vid=a439ae8d4333e75787973c643f79f3acae02f147&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C