3'-Chloroacetophenone ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
m-Chloroacetophenone, 1-(3-Chlorophenyl)ethanone
C0096-10ML
C0096-25ML
TCIAC0096-10MLEA
670
SEK
TCIAC0096-10ML
TCIAC0096-25ML
3'-Chloroacetophenone ≥97.0%
3'-Chloroacetophenone
Formel:
C₈H₇ClO MW: 154,6 g/mol Kokpunkt: 230°C Densitet: 1,184 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 105°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000593 CAS nummer: 99-02-5 EINECS: 202-721-8 UN: 3416 ADR: 6.1,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |