2-Chloro-p-cresol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
1-Chloro-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Chloro-4-methylphenol
C2005-25G
C2005-5G
TCIAC2005-25GEA
1200
SEK
TCIAC2005-25G
TCIAC2005-5G
2-Chloro-p-cresol ≥97.0%
2-Chloro-p-cresol
Formel:
C₇H₇ClO MW: 142,58 g/mol Kokpunkt: 196°C Smältpunkt: 76 °C Densitet: 1,211 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 86°C |
MDL Number:
MFCD00070639 CAS nummer: 6640-27-3 EINECS: 229-656-8 UN: 2669 ADR: 6.1,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |