2'-Chloroacetophenone ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone
C1084-25G
C1084-250G
TCIAC1084-25GEA
335
SEK
TCIAC1084-25G
TCIAC1084-250G
2'-Chloroacetophenone ≥97.0%
2'-Chloroacetophenone
Formel:
C₈H₇ClO MW: 154,6 g/mol Kokpunkt: 229°C Densitet: 1,189 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 92°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000560 CAS nummer: 2142-68-9 EINECS: 218-397-6 UN: 3416 ADR: 6.1,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |